Drukuj
2-Fluorophenyl methyl sulphone
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC2795-1G PC2795-25G PC2795-5G
APOSPC2795-1GEA 110 PLN
APOSPC2795-1G APOSPC2795-25G APOSPC2795-5G
2-Fluorophenyl methyl sulphone
2-Fluorophenyl methyl sulphone
Formuła: C₇H₇FO₂S
MW: 174.2 g/mol
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094199
Numer CAS: 654-47-7