Drukuj
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
PC2783-5G PC2783-25G PC2783-100G
APOSPC2783-5GEA 124 PLN
APOSPC2783-5G APOSPC2783-25G APOSPC2783-100G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.0225 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094189
Numer CAS: 502496-33-5