Drukuj
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
PC2780-5G PC2780-1G
APOSPC2780-5GEA 1570 PLN
APOSPC2780-5G APOSPC2780-1G
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formuła: C₇H₆F₃NO₂
MW: 193.13 g/mol
Temp. topnienia: 98…101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 461699-34-3