Drukuj
4,5-Difluoro-2-nitrophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2779-1G PC2779-25G PC2779-5G
APOSPC2779-1GEA 0 PLN
APOSPC2779-1G APOSPC2779-25G APOSPC2779-5G
4,5-Difluoro-2-nitrophenol 97%
4,5-Difluoro-2-nitrophenol
Formuła: C₆H₃F₂NO₃
Temp. topnienia: 54…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094187
Numer CAS: 55346-97-9