Drukuj
2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2778-1G PC2778-5G
APOSPC2778-1GEA 110 PLN
APOSPC2778-1G APOSPC2778-5G
2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,4-Difluoro-6-nitrophenol
Formuła: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175.0900 g/mol
Temp. topnienia: 49…50 °C
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094186
Numer CAS: 364-31-8