Drukuj
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2773-1G PC2773-5G PC2773-25G
APOSPC2773-1GEA 110 PLN
APOSPC2773-1G APOSPC2773-5G APOSPC2773-25G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol
Formuła: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235.9953 g/mol
Temp. topnienia: 67 °C
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094182
Numer CAS: 320-75-2