Drukuj
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzen) 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DFDNB
PC2770-25G PC2770-5G PC2770-100G
APOSPC2770-25GEA 598 PLN
APOSPC2770-25G APOSPC2770-5G APOSPC2770-100G
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzen) 97%
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzen)
Protein cross-linking agent.J. Biol. Chem., 971, 246, 6489 also: Biochem.Biophysics. Res. Commun., 1973, 53, 302.
Formuła: C₆H₂F₂N₂O₄
Temp. topnienia: 72…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007052
Numer CAS: 327-92-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-324-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II