Drukuj
trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: trans-3-(3,5-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2766-25G PC2766-100G PC2766-5G
APOSPC2766-25GEA 305 PLN
APOSPC2766-25G APOSPC2766-100G APOSPC2766-5G
trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
trans-3,5-Difluorocinnamic acid
Formuła: C₉H₆F₂O₂
MW: 184.14 g/mol
Temp. topnienia: 204…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010321
Numer CAS: 147700-58-1