Drukuj
trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2764-25G PC2764-5G PC2764-100G
APOSPC2764-25GEA 153 PLN
APOSPC2764-25G APOSPC2764-5G APOSPC2764-100G
trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
trans-3,4-Difluorocinnamic acid
Formuła: C₉H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 194…198 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010320
Numer CAS: 112897-97-9