Drukuj
trans-2,5-Difluorocinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (E)-3-(2,5-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2762-25G PC2762-100G PC2762-5G
APOSPC2762-25GEA 385 PLN
APOSPC2762-25G APOSPC2762-100G APOSPC2762-5G
trans-2,5-Difluorocinnamic acid 97%
trans-2,5-Difluorocinnamic acid
Formuła: C₉H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 138…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010318
Numer CAS: 112898-33-6