Drukuj
2,3-Difluorocinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2760-25G PC2760-5G
APOSPC2760-25GEA 812 PLN
APOSPC2760-25G APOSPC2760-5G
2,3-Difluorocinnamic acid 97%
2,3-Difluorocinnamic acid
Formuła: C₉H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 200…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061291
Numer CAS: 207981-48-4