Drukuj
Chlorek 2-fluoro-5-(trifluorometylo)benzenosulfonylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2759-1G PC2759-250MG PC2759-5G
APOSPC2759-1GEA 580 PLN
APOSPC2759-1G APOSPC2759-250MG APOSPC2759-5G
Chlorek 2-fluoro-5-(trifluorometylo)benzenosulfonylu
Chlorek 2-fluoro-5-(trifluorometylo)benzenosulfonylu
Formuła: C₇H₃ClF₄O₂S
MW: 262.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 100…102 °C/8mmHg
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01090999
Numer CAS: 1744-43-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 II