Drukuj
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethoxy)cinnamic Acid
PC2756-1G PC2756-500MG
APOSPC2756-1GEA 182 PLN
APOSPC2756-1G APOSPC2756-500MG
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formuła: C₁₀H₇F₃O₃
MW: 232.1600 g/mol
Temp. topnienia: 185…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066338
Numer CAS: 783-13-1