Drukuj
Bis(4-fluorofenylo)sulfon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2752-100G PC2752-25G PC2752-500G
APOSPC2752-100GEA 392 PLN
APOSPC2752-100G APOSPC2752-25G APOSPC2752-500G
Bis(4-fluorofenylo)sulfon 98%
Bis(4-fluorofenylo)sulfon
Formuła: C₁₂H₈F₂O₂S
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000350
Numer CAS: 383-29-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-847-4