Drukuj
4,4'-Difluorobifenyl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
PC2750-5G PC2750-10G PC2750-1G
APOSPC2750-5GEA 261 PLN
APOSPC2750-5G APOSPC2750-10G APOSPC2750-1G
4,4'-Difluorobifenyl 97%
4,4'-Difluorobifenyl
Formuła: C₁₂H₈F₂
MW: 190.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 254…255 °C
Temp. topnienia: 88…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000349
Numer CAS: 398-23-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-910-6
Jednostka: 3152
ADR: 9 II
Klasyfikacja Merck : 13,03173