Drukuj
3,3'-Difluorobiphenyl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2748C-1G PC2748C-5G
APOSPC2748C-1GEA 986 PLN
APOSPC2748C-1G APOSPC2748C-5G
3,3'-Difluorobiphenyl 97%
3,3'-Difluorobiphenyl
Formuła: C₁₂H₈F₂
Temp. Wrzenia: 130 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 44415 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039216
Numer CAS: 396-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-905-9
Jednostka: 3151
ADR: 9,II