Drukuj
2,2'-Difluorobiphenyl
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2748-1G PC2748-25G PC2748-5G
APOSPC2748-1GEA 435 PLN
APOSPC2748-1G APOSPC2748-25G APOSPC2748-5G
2,2'-Difluorobiphenyl
2,2'-Difluorobiphenyl
Formuła: C₁₂H₈F₂
MW: 190.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 244
Temp. topnienia: 117…121 °C
Gęstość: 1.393
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 388-82-9
Jednostka: 3152
ADR: 9 II