Drukuj
α-Bromo-3,4-difluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Difluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-1,2-difluorobenzene
PC2745-100G PC2745-25G PC2745-1G PC2745-5G
APOSPC2745-100GEA 479 PLN
APOSPC2745-100G APOSPC2745-25G APOSPC2745-1G APOSPC2745-5G
α-Bromo-3,4-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
Formuła: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 59…61 °C/3.5mmHg
Gęstość: 1.618 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009889
Numer CAS: 85118-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 285-653-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 III