Drukuj
α-Bromo-2,5-difluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
PC2742-10G PC2742-250G PC2742-50G
APOSPC2742-10GEA 110 PLN
APOSPC2742-10G APOSPC2742-250G APOSPC2742-50G
α-Bromo-2,5-difluorotoluene 98%
α-Bromo-2,5-difluorotoluene
Formuła: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 186
Temp. topnienia: 8
Gęstość: 1.609 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 16 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009897
Numer CAS: 85117-99-3
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 II