Drukuj
Bromek 2,4-difluorobenzylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2741-100G PC2741-25G
APOSPC2741-100GEA 1130 PLN
APOSPC2741-100G APOSPC2741-25G
Bromek 2,4-difluorobenzylu 98%
Bromek 2,4-difluorobenzylu
Formuła: C₇H₅BrF₂
Temp. Wrzenia: 42…43 °C/1mmHg
Gęstość: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011649
Numer CAS: 23915-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 245-938-3
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II