Drukuj
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2740-1G PC2740-25G PC2740-5G
APOSPC2740-1GEA 110 PLN
APOSPC2740-1G APOSPC2740-25G APOSPC2740-5G
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₄FIO₂
MW: 266.0100 g/mol
Temp. topnienia: 216…219 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094173
Numer CAS: 124700-40-9