Drukuj
2,3-Difluorobenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-2,3-difluorotoluene
PC2739-100G PC2739-25G PC2739-5G
APOSPC2739-100GEA 1250 PLN
APOSPC2739-100G APOSPC2739-25G APOSPC2739-5G
2,3-Difluorobenzyl bromide 98%
2,3-Difluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 186
Temp. topnienia: 8
Gęstość: 1.628 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042488
Numer CAS: 113211-94-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II