Drukuj
3,4-Difluorobenzylamine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2738-100G PC2738-25G PC2738-5G
APOSPC2738-100GEA 1020 PLN
APOSPC2738-100G APOSPC2738-25G APOSPC2738-5G
3,4-Difluorobenzylamine 99%
3,4-Difluorobenzylamine
Formuła: C₇H₇F₂N
Gęstość: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010145
Numer CAS: 72235-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 276-503-6
Jednostka: 2735
ADR: 8,III