Drukuj
2,6-Difluorobenzylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2737-25G PC2737-5G PC2737-100G
APOSPC2737-25GEA 261 PLN
APOSPC2737-25G APOSPC2737-5G APOSPC2737-100G
2,6-Difluorobenzylamine 95%
2,6-Difluorobenzylamine
Formuła: C₇H₇F₂N
Temp. Wrzenia: 174…177 °C
Gęstość: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010144
Numer CAS: 69385-30-4
Numer WE (dawny EINECS): 273-983-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,III