Drukuj
2,3-Difluorobenzyloamina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2734W-1G PC2734W-5G PC2734W-25G
APOSPC2734W-1GEA 116 PLN
APOSPC2734W-1G APOSPC2734W-5G APOSPC2734W-25G
2,3-Difluorobenzyloamina 98%
2,3-Difluorobenzyloamina
Formuła: C₇H₇F₂N
Temp. Wrzenia: 65 °C/4mmHg
Gęstość: 1,223 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070793
Numer CAS: 72235-51-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,III