Drukuj
3,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3,5-Difluorophenyl)methanol
PC2734-100G PC2734-10G PC2734-25G
APOSPC2734-100GEA 385 PLN
APOSPC2734-100G APOSPC2734-10G APOSPC2734-25G
3,5-Difluorobenzyl alcohol 98%
3,5-Difluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆F₂O
MW: 144.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 98…99 °C/9mmHg
Gęstość: 1.276 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010313
Numer CAS: 79538-20-8