Drukuj
3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2733-25G PC2733-1G
APOSPC2733-25GEA 117 PLN
APOSPC2733-25G APOSPC2733-1G
3,4-Difluorobenzyl alcohol 96%
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆F₂O
Gęstość: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010628
Numer CAS: 85118-05-4
Numer WE (dawny EINECS): 285-657-3