Drukuj
2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,6-Difluorophenyl)methanol
PC2732-10G PC2732-25G
APOSPC2732-10GEA 110 PLN
APOSPC2732-10G APOSPC2732-25G
2,6-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,6-Difluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆F₂O
MW: 144.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 88 °C/14mmHg
Gęstość: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004603
Numer CAS: 19064-18-7