Drukuj
Alkohol 2,5-difluorobenzylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,5-Difluorophenyl)methanol
PC2731-100G PC2731-250G PC2731-25G
APOSPC2731-100GEA 356 PLN
APOSPC2731-100G APOSPC2731-250G APOSPC2731-25G
Alkohol 2,5-difluorobenzylowy 98%
Alkohol 2,5-difluorobenzylowy
Formuła: C₇H₆F₂O
MW: 144.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 197
Temp. topnienia: 9
Gęstość: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010627
Numer CAS: 75853-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 278-325-4