Drukuj
2,4-Difluorobenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Difluorobenzyl Alcohol, (2,4-Difluorophenyl)methanol
PC2730-10G PC2730-25G
APOSPC2730-10GEA 0 PLN
APOSPC2730-10G APOSPC2730-25G
2,4-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,4-Difluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆F₂O
MW: 144.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 51…52 °C/1mmHg
Gęstość: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009983
Numer CAS: 56456-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 260-191-3