Drukuj
2,3-Difluorobenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2729-1G PC2729-5G PC2729-10G
APOSPC2729-1GEA 110 PLN
APOSPC2729-1G APOSPC2729-5G APOSPC2729-10G
2,3-Difluorobenzyl alcohol 98%
2,3-Difluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆F₂O
MW: 144.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 197
Temp. topnienia: 9
Gęstość: 1.282 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010312
Numer CAS: 75853-18-8