Drukuj
3,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2728-100G PC2728-25G
APOSPC2728-100GEA 928 PLN
APOSPC2728-100G APOSPC2728-25G
3,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
3,5-Difluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃ClF₂O
MW: 176.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 173…175 °C
Gęstość: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010309
Numer CAS: 129714-97-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II