Drukuj
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2726-5G PC2726-25G
APOSPC2726-5GEA 385 PLN
APOSPC2726-5G APOSPC2726-25G
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formuła: C₇H₃FIN
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094172
Numer CAS: 137553-42-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III