Drukuj
Chlorek 2,6-difluorobenzoilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2725-100G PC2725-250G
APOSPC2725-100GEA 300 PLN
APOSPC2725-100G APOSPC2725-250G
Chlorek 2,6-difluorobenzoilu 98%
Chlorek 2,6-difluorobenzoilu
Formuła: C₇H₃ClF₂O
Temp. Wrzenia: 72…75 °C/13mmHg
Gęstość: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000659
Numer CAS: 18063-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 241-971-2
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II