Drukuj
2,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2724-10G PC2724-100G PC2724-25G PC2724-5G
APOSPC2724-10GEA 190 PLN
APOSPC2724-10G APOSPC2724-100G APOSPC2724-25G APOSPC2724-5G
2,5-Difluorobenzoyl chloride 98%
2,5-Difluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃ClF₂O
Temp. Wrzenia: 92…93 °C/34mmHg
Gęstość: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009929
Numer CAS: 35730-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 252-701-8
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II