Drukuj
2,4-Difluorobenzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2723-100G PC2723-250G PC2723-25G
APOSPC2723-100GEA 435 PLN
APOSPC2723-100G APOSPC2723-250G APOSPC2723-25G
2,4-Difluorobenzoyl chloride 97%
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃ClF₂O
Temp. Wrzenia: 96…98 °C/15mmHg
Gęstość: 1,437 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000658
Numer CAS: 72482-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 276-690-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II