Drukuj
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2721-25G PC2721-5G
APOSPC2721-25GEA 174 PLN
APOSPC2721-25G APOSPC2721-5G
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Formuła: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213.49 g/mol
Temp. topnienia: 261…266 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094171
Numer CAS: 502496-27-7