Drukuj
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2717-5G PC2717-1G PC2717-25G
APOSPC2717-5GEA 131 PLN
APOSPC2717-5G APOSPC2717-1G APOSPC2717-25G
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₃ClFN
MW: 155.56 g/mol
Temp. topnienia: 83…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094168
Numer CAS: 57381-56-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III