Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC2708-1G PC2708-5G PC2708-25G
APOSPC2708-1GEA 110 PLN
APOSPC2708-1G APOSPC2708-5G APOSPC2708-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃ClF₃N
Temp. Wrzenia: 109 °C/10mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060671
Numer CAS: 320-41-2
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III