Drukuj
5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-5-iodotoluene, 1-Fluoro-3-iodo-5-methylbenzene, 5-Fluoro-3-iodo-1-methylbenzene
PC2702-1G PC2702-5G PC2702-25G
APOSPC2702-1GEA 131 PLN
APOSPC2702-1G APOSPC2702-5G APOSPC2702-25G
5-Fluoro-3-iodotoluene 98%
5-Fluoro-3-iodotoluene
Formuła: C₇H₆FI
MW: 236.03 g/mol
Gęstość: 1.773 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07779015
Numer CAS: 491862-84-1