Drukuj
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2699-1G PC2699-5G PC2699-10G
APOSPC2699-1GEA 110 PLN
APOSPC2699-1G APOSPC2699-5G APOSPC2699-10G
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₄FIO₂
Temp. topnienia: 145…149 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00837316
Numer CAS: 52548-63-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III