Drukuj
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2697-25G PC2697-5G PC2697-100G
APOSPC2697-25GEA 247 PLN
APOSPC2697-25G APOSPC2697-5G APOSPC2697-100G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃F₃IN
Temp. topnienia: 50…55 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458091
Numer CAS: 101066-87-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III