Drukuj
4,4'-Difluorobenzofenon 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
PC2696-1KG PC2696-250G
APOSPC2696-1KGEA 545 PLN
APOSPC2696-1KG APOSPC2696-250G
4,4'-Difluorobenzofenon 98+%
4,4'-Difluorobenzofenon
Intermediate for the manufacture of polyetheretherketone(PEEK) high performance polymer.
Formuła: C₁₃H₈F₂O
MW: 218.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 170…172 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 102…110 °C
Gęstość: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000353
Numer CAS: 345-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-466-3
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III