Drukuj
3,5-Difluorobenzophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3,5-Difluorophenyl)(phenyl)methanone
PC2695D-25G PC2695D-50G PC2695D-5G
APOSPC2695D-25GEA 348 PLN
APOSPC2695D-25G APOSPC2695D-50G APOSPC2695D-5G
3,5-Difluorobenzophenone 97%
3,5-Difluorobenzophenone
Formuła: C₁₃H₈F₂O
MW: 218.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 117 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 57…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061140
Numer CAS: 179113-89-4