Drukuj
3,4'-Difluorobenzophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2695-1G PC2695-5G PC2695-10G
APOSPC2695-1GEA 131 PLN
APOSPC2695-1G APOSPC2695-5G APOSPC2695-10G
3,4'-Difluorobenzophenone 98%
3,4'-Difluorobenzophenone
Formuła: C₁₃H₈F₂O
Temp. topnienia: 56…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070811
Numer CAS: 345-71-1