Drukuj
3,3'-Difluorobenzophenone 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2693-1G PC2693-25G PC2693-5G
APOSPC2693-1GEA 110 PLN
APOSPC2693-1G APOSPC2693-25G APOSPC2693-5G
3,3'-Difluorobenzophenone 99%
3,3'-Difluorobenzophenone
Formuła: C₁₃H₈F₂O
Temp. topnienia: 58…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000337
Numer CAS: 345-70-0