Drukuj
2,6-Difluorobenzophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2692-100G PC2692-25G PC2692-5G
APOSPC2692-100GEA 1820 PLN
APOSPC2692-100G APOSPC2692-25G APOSPC2692-5G
2,6-Difluorobenzophenone 98%
2,6-Difluorobenzophenone
Formuła: C₁₃H₈F₂O
Temp. Wrzenia: 120 °C/2mmHg
Gęstość: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009895
Numer CAS: 59189-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 261-650-0