Drukuj
2,4'-Difluorobenzophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2690B-100G PC2690B-25G PC2690B-5G
APOSPC2690B-100GEA 255 PLN
APOSPC2690B-100G APOSPC2690B-25G APOSPC2690B-5G
2,4'-Difluorobenzophenone 97%
2,4'-Difluorobenzophenone
Formuła: C₁₃H₈F₂O
Temp. Wrzenia: 176…178 °C/16mmHg
Temp. topnienia: 22…24 °C
Gęstość: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000319
Numer CAS: 342-25-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-441-7
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III