Drukuj
2,3'-Difluorobenzophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2689M-1G PC2689M-5G
APOSPC2689M-1GEA 493 PLN
APOSPC2689M-1G APOSPC2689M-5G
2,3'-Difluorobenzophenone 97%
2,3'-Difluorobenzophenone
Formuła: C₁₃H₈F₂O
Temp. Wrzenia: 142…143 °C/3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017914
Numer CAS: 58139-11-0