Drukuj
2,3-Difluorobenzophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC2689-10G PC2689-50G PC2689-5G PC2689-100G
APOSPC2689-10GEA 421 PLN
APOSPC2689-10G APOSPC2689-50G APOSPC2689-5G APOSPC2689-100G
2,3-Difluorobenzophenone 97%
2,3-Difluorobenzophenone
Formuła: C₁₃H₈F₂O
Temp. Wrzenia: 176…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061139
Numer CAS: 208173-20-0